Learn More
Trióxido de molibdeno, TRC
Código de producto. 30483813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483813 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4890085G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum trioxide
CAS 1313-27-5
Cantidad 5 g
Fórmula molecular MoO3
Sinónimo Molybdenum oxide (MoO3), Bouen SKN 301, JCPDS 35-0609, MFR, MOP-P 100, Mo 1202T, Molybdena, Molybdenum oxide, Molybdenum oxide (Mo4O12), Molybdenum oxide (Mo5O15), Molybdenum trioxide, Molybdenum trioxide pentamer, Molybdenum trioxide tetramer, Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum(VI) trioxide, Molybdic acid anhydride, Molybdic anhydride, Molybdic oxide, NSC 215191, Pol-U, SS-M 0100
Fórmula InChI InChI=1S/Mo.3O
SMILES O=[Mo](=O)=O
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
Peso molecular (g/mol) 143.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.8902