Learn More
Trióxido de molibdeno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum trioxide |
| CAS | 1313-27-5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula molecular | MoO3 |
| Sinónimo | Molybdenum oxide (MoO3), Bouen SKN 301, JCPDS 35-0609, MFR, MOP-P 100, Mo 1202T, Molybdena, Molybdenum oxide, Molybdenum oxide (Mo4O12), Molybdenum oxide (Mo5O15), Molybdenum trioxide, Molybdenum trioxide pentamer, Molybdenum trioxide tetramer, Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum(VI) trioxide, Molybdic acid anhydride, Molybdic anhydride, Molybdic oxide, NSC 215191, Pol-U, SS-M 0100 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Mo.3O |
| SMILES | O=[Mo](=O)=O |
| Nombre IUPAC | trioxomolibdeno |
| Peso molecular (g/mol) | 143.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.8902 |