Learn More
Trióxido de molibdeno, ≥ 99,5%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum Trioxide |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.5% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.94 |
| Grado | Reactivo ACS |