Learn More
Estándar de molibdeno para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16361166 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16361166 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 16361166 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLMO92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.29€
    50.02€ / 30 ml
    Ahorro 20.27€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Mo1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 13106-76-8
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 30 mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio