Learn More
Objetivo de pulverización de molibdeno, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum sputtering target |
| Nombre de nota | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| CAS | 7439-98-7 |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Mo |
| Número MDL | MFCD00003465 |
| Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Clave InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.