Learn More
Objetivo de pulverización de molibdeno, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434805 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15434805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040866.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7439-98-7
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Mo
Número MDL MFCD00003465
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in hydrochloric acid.
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
Nombre IUPAC molibdeno
Peso molecular (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Porcentaje de pureza 99.95%