Learn More
Objetivo de pulverización de siliciuro de molibdeno, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,5 % (base metálica)
Código de producto. 15424845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15424845 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15424845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041079.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum silicide sputtering target
Color Gris
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 12136-78-6
Punto de fusión 1870°C to 2030°C
Densidad 6.31 g/mL
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular MoSi2
Número MDL MFCD00151535
Sinónimo molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
Clave InChI YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
Nombre IUPAC bis($l^{2}-silanilideno)molibdeno
Peso molecular (g/mol) 152.12
PubChem CID 6336985
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.13
Porcentaje de pureza 99.5%