Learn More
Varilla de molibdeno, 5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 mm
10 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
150 mm
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377137 10 x 150 mm paquete de 10
11367137 150 mm 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011475.FN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1208.70€
    972.65€ / paquete de 10
    Ahorro 236.05€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum rod
Nombre de nota 5mm (0.2 in.) dia.
Cantidad 10 x 150 mm
Peso ≈2g/cm
Formulario Varilla, ≈2 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Puratronic