Learn More
Polvo de molibdeno, esférico, malla -170, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11354897
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11354897 250 g 250 g
11334897 50 g 50 g
11344897 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11354897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041919.30
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Specifica
Nombre del producto químico o material Molybdenum powder
Color Gris
Cantidad 250 g
Tamaño de malla −170 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo esférico
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.5%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.