Learn More
Polvo de molibdeno, esférico, malla -170, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum powder |
| Color | Gris |
| Cantidad | 50 g |
| Tamaño de malla | −170 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Polvo esférico |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |