Learn More
Placa de molibdeno, 4,76 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum plate |
| Nombre de nota | 4.76mm (0.188 in.) thick |
| CAS | 7439-98-7 |
| Cantidad | 100 x 100 mm |
| Peso | ≈486g/100x100mm |
| Formulario | Placa |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Mo |
| Número MDL | MFCD00003465 |
| Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
| Show More |
Safety and Handling
- Molybdenum foil
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum