Learn More
Solución estándar de plasma de molibdeno, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11368997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368997 100 mL 100 ml
11358997 50 mL 50 ml
11430171 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038719.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Nombre de nota plasma standard solution, Mo 1000μg/mL
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Tipo Analytical Standard
Cantidad 100 mL
Grado Specpure