Learn More
Sedimento de molibdeno, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376688 500 g 500 g
11366688 100 g 100 g
11356688 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013242.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Aprox. 12,5 x 18x 25 mm, prensado en caliente, densidad aprox. 8,0 g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Color Gris
Nombre de nota Hot Pressed
Aspecto Dark gray pellet
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)