Learn More
Sulfuro de molibdeno(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386618 250 g 250 g
11376618 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012213.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador de hidrogenación e isomerización, lubricante seco
It is widely used as a solid lubricant .It finds applications mainly as Intermediates, Process regulators, Processing aids. Employed as a co catalyst for desulfurization in petrochemistry. As a catalyst in the electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-33-5
Fórmula molecular MoS2
Peso molecular (g/mol) 160.07
Número MDL MFCD00003470
Clave InChI CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(IV) sulfide
Punto de fusión 1185°C
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Insoluble in water and dilute acids
Nombre IUPAC bis(sulfanilideno)molibdeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.08
Olor Odorless
Aspecto Black powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(IV) sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum (IV) sulfide