Learn More
Sulfuro de molibdeno(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328160 500 g Frasco de vidrio 500 g
10032670 100 g Frasco de vidrio 100 g
11954221 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328160 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215785000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-33-5
Fórmula molecular MoS2
Peso molecular (g/mol) 160.07
Clave InChI CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
Nombre IUPAC bis(sulfanilideno)molibdeno
SMILES S=[Mo]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(IV) sulfide
Punto de fusión 2375.0°C
Color Negro o gris
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (MoS2)
Fórmula lineal MoS2
Índice Merck 15,6322
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.07
Porcentaje de pureza 98.5%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(IV) sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.