Learn More
Gasa de molibdeno, malla 30 tejida a partir de alambre de 0,204 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305197 75 x 75 mm cada uno
11385187 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040909.FL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7439-98-7 | Molecular Formula: Mo | Molecular Weight: 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum gauze
Nombre de nota Woven from 0.204mm (0.008 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 30 Mesh
Formulario Tela de alambre