Learn More
Lámina de molibdeno, 0,05 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477345 300 x 600 mm cada uno
15457345 100 x 100 mm cada uno
15467345 150 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046943.HX
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum foil
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) thick
Cantidad 300 x 600 mm
Peso ≈5.1g/100x100mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%