Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno sin boquilla
Código de producto. 11751893
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11751893 500 ml cada uno
11761893 1000 ml 1 PCS
11771893 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11751893 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 2050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno Agencinox™ garantizan la transferencia segura de líquidos.
  • Construcción de molibdeno de acero inoxidable
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Disponible en diversos tamaños
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable (molibdeno)
Altura (métrico) 110 mm
Tipo Vaso de precipitados