missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Sobres de polvo de reactivo de molibdato para sílice HR

Código de producto. 15182893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15182893 100/paq. cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15182893

Marca: Hach Lange™ 104199

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la determinación de sílice de alto rango mediante el método de silicomolibdato

Para la determinación de sílice de alto rango mediante el método de silicomolibdato. Método Hach 8185. Tamaño de muestras: 25 ml. Paquete de 100 sobres de polvo.

    Especificaciones

  • Método: 8185
  • Nombre del método: Molibdato de silicio
  • Número de pruebas: 100
  • Parámetro: Sílice
  • Plataforma: Sobres de polvo
  • Cantidad: 100 por caja

Especificaciones

Volumen (métrico) 25 mL
Cantidad 100/paq.
Tipo Sobres de polvo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.