missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Reactivo de molibdato
Descripción
Para la determinación de fosfato de alto rango (fósforo) mediante el método de aminoácidos (método Hach 8178). Intervalo: hasta 30 mg/l de PO4 Frasco de goteo marcado 100 ml.
- Especificaciones
- Nombre del método: aminoácido
- Número de pruebas: 100
- Parámetro: Fósforo, reactivo
- Plataforma: Solución
- Cantidad: 100 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Tipo | Solución |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?