Learn More
Molsidomina, Mikromol™
Descripción
Molsidomina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molsidomine |
| CAS | 25717-80-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Molsidomine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H14 N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8- |
| SMILES | CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | (NZ)-N-(3-morfolin-4-il-1-oxa-3-azonia-2-azanidaciclopent-3-en-5-ilideno)carbamato de etilo |
| Mostrar más |