Learn More
Molsidomine, MedChemExpress
Código de producto. 16472246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16472246 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16472246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1069
MedChemExpress Molsidomine is an orally active, long acting vasodilating drug, metabolized in the liver to the active metabolite linsidomine, which is an unstable compound that releases nitric oxide (NO) upon decay as the actual vasodilating compound.
Molsidomine is an orally active, long acting vasodilating drug, metabolized in the liver to the active metabolite linsidomine, which is an unstable compound that releases nitric oxide (NO) upon decay as the actual vasodilating compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molsidomine
CAS 25717-80-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14N4O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo SIN-10 Morsydomine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.83 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (103.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([N-]C1=C[N+](N2CCOCC2)=NO1)OCC
Peso molecular (g/mol) 242.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation