Learn More
Molsidomina, LoGiCal
Código de producto. 30459190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459190 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459190 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0267.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molsidomine
CAS 25717-80-0
Nombres de analitos o componentes Molsidomine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
Nombre IUPAC (NZ)-N-(3-morfolin-4-il-1-oxa-3-azonia-2-azanidaciclopent-3-en-5-ilideno)carbamato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 242.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1015 g/mol