Learn More
Tocris Bioscience™ Molnupiravir
Código de producto. 18749156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18749156 10 mg 10 miligramos
18727956 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18749156 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7586/10
Aproveche y ahorre este verano
Usar código promocional 27950
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Prodrug of antiviral nucleoside analog; inhibits SARS-CoV, SARS-CoV-2 and MERS-CoV infection
Molnupiravir is a broad-spectrum antiviral prodrug of the nucleoside analog β-D-N4-hydroxycytidine (NHC). Molnupiravir competes predominantly with CTP for incorporation; it induces lethal viral mutagenesis by increasing G to A and C to U transition mutations without inhibition of RNA synthesis in replicating coronaviruses, which prevents the development of viral resistance. In primary airway epithelial cell cultures, Molnupiravir dose-dependently inhibits SARS-CoV-2 infectious virus production; it also inhibits MERS-CoV and SARS-CoV with EC50 values in the submicromolar range. In mice infected with SARS-CoV or MERS-CoV, Molnupiravir improves pulmonary function, and reduces virus titer and body weight loss. Molnupiravir also displays in vivo efficacy against seasonal and pandemic influenza A shed virus. It is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-N4-hydroxycytidine-5 '-isopropyl ester
CAS 2492423-29-5
Cantidad 10 mg
Objetivo Antiviral Compounds
Fórmula molecular C13H19N3O7
Pureza 98%