Learn More
Mollugin, TRC
Código de producto. 30474456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474456 1 g 1 g
30467260 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4876001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55481-88-4
Fórmula molecular C17 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 284.31
Sinónimo 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
Nombre IUPAC Metil 6-hidroxi-2,2-dimetilbenzo[h]cromeno-5-carboxilato
SMILES COC(=O)c1c(O)c2ccccc2c3OC(C)(C)C=Cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mollugin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1049