Learn More
Clorhidrato de Molindona, TRC
Código de producto. 30136490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136490 10 mg 10 miligramos
30134568 100 mg 100 miligramos
17969619 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM48750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15622-65-8
Fórmula molecular C16 H24 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 312.83
Sinónimo 4H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 4H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-4(5H)-one, 3-ethyl-6,7-dihydro-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8CI), (±)-Molindone hydrochloride, EN 1733A, Lindone, Moban, Molindone hydrochloride
Nombre IUPAC 3-etil-2-metil-5-(morfolina 4-ilmetil)-1,5,6,7-tetrahidroindol-4-ona; Cloruro
SMILES Cl.CCc1c(C)[nH]c2CCC(CN3CCOCC3)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molindone Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1605