Learn More
Molindona HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30464269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464269 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464269 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMOL1886HC1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Molindona HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molindone Hydrochloride
CAS 15622-65-8
Nombres de analitos o componentes Molindone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 N2 O2 . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 4 H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 4 H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9 CI), Indol-4(5 H)-one, 3-ethyl-6,7-dihydro-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8 CI), (±)-Molindone hydrochloride, EN 1733 A, Lindone, Moban, Molindone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CCc1c(C)[nH]c2CCC(CN3CCOCC3)C(=O)c12
Nombre IUPAC 3-etil-2-metil-5-(morfolin-4-ilmetil)-1,5,6,7-tetrahidroindol-4-ona;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 312.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1605 g/mol