Learn More
Molindone-d8, TRC
Código de producto. 30240833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240833 1 mg 1 miligramo
30240900 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4875021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189805-13-7
Fórmula molecular C16 H16 D8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 284.42
Sinónimo Molindone D8
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC2CCc3[nH]c(C)c(CC)c3C2=O)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molindone-d8
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O2/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18/h12,17H,3-10H2,1-2H3/i6D2,7D2,8D2,9D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.234
Porcentaje de pureza >95%