Learn More
Molidustat, MedChemExpress
Código de producto. 16485278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485278 10 mg 10 miligramos
16451487 50 mg 50 miligramos
16447997 5 mg 5 miligramos
16415946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12654
MedChemExpress Molidustat (BAY 85-3934) is a novel inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) with mean IC50 values of 480 nM for PHD1, 280 nM for PHD2, and 450 nM for PHD3.
Molidustat (BAY 85-3934) is a novel inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) with mean IC50 values of 480 nM for PHD1, 280 nM for PHD2, and 450 nM for PHD3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molidustat
Forma física Solid
CAS 1154028-82-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N8O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY 85-3934
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N2N=NC=C2)=CNN1C3=NC=NC(N4CCOCC4)=C3
Peso molecular (g/mol) 314.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.3
Porcentaje de pureza 99.26%