Learn More
Molibresib, MedChemExpress
Código de producto. 16476076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476076 100 mg 100 miligramos
16465498 10 mg 10 miligramos
16431066 200 mg 200 miligramos
16421677 50 mg 50 miligramos
16408217 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13032
MedChemExpress Molibresib (I-BET762; GSK525762) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.
Molibresib (I-BET762
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molibresib
CAS 1260907-17-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClN5O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo I-BET762 GSK525762 GSK525762A
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (471.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1
Peso molecular (g/mol) 423.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.9
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death