Learn More
Molibresib besylate, MedChemExpress
Código de producto. 16496076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496076 100 mg 100 miligramos
16485498 10 mg 10 miligramos
16441677 50 mg 50 miligramos
16441066 200 mg 200 miligramos
16428217 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13032B
MedChemExpress Molibresib besylate (GSK 525762C; I-BET 762 besylate) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.
Molibresib besylate (GSK 525762C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molibresib besylate
CAS 1895049-20-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28ClN5O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo GSK 525762CI-BET 762 besylate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (42.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 582.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.07
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death