Learn More
Invitrogen™ OPP (O-propargil-puromicina)
Descripción
La puromicina o-propargil (OPP) es un alquino análogo de puromicina que se incorpora de forma eficaz a las proteínas recién traducidas en medios completos que contienen metionina. Cuando se utiliza con los ensayos de síntesis de proteínas Click-iT® Plus OPP Alexa Fluor® o los kits de herramientas de azida picolil Alexa Fluor®, la OPP proporciona un método rápido, sensible y no radiactivo para la detección de síntesis de proteínas mediante microscopía de fluorescencia, imágenes de alto contenido o citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador entre -5 °C y -30 °C y desecar. |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de fluorescencia, Adquisición de imágenes de alto contenido, Citometría de flujo |
| Tipo de producto | OPP |
| Línea de productos | Puromicina o-propargil (OPP) |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de reactivo | Reactivo de etiquetado de proteínas nacientes |