Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647
Descripción
Includes
Reactivo de OPP Click-iT, coloración picolil azida Alexa Fluor, tampón de reacción OPP Click-iT, protector de cobre, tampón aditivo Click-iT, tampón de aumento de reacción Click-iT y tinte azul NuclearMask™
The Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 Protein Synthesis Assay Kit provides a fast, sensitive, and non-radioactive method for the detection of protein synthesis using fluorescence microscopy or high-content imaging. In this assay O-propargyl-puromycin (OPP) is efficiently incorporated into newly translated proteins in complete methionine-containing media and fluorescently labeled with a bright, photostable Alexa Fluor™ dye in a fast, highly-specific, and mild click reaction.
Las características del kit incluyen:
• No es necesario cambiar de medio: funciona en medios completos que contienen metionina, por lo que no es necesario eliminar medios celulares
• Compatible con Multiplex: la tecnología Click-iT™ Plus retiene la señal de GFP y la unión de faloidinas conjugadas con fluorescencia
• No radioactivo: una alternativa a los métodos tradicionales de 35S-metionina
• Trabajos in vivo: los resultados publicados muestran el uso in vivo para la determinación de la traducción de proteínas
El kit contiene puromicina o-propargil (OPP), que es un alquino análogo de puromicina (también disponible de manera individual), así como azida picolil Alexa Fluor™ 647 y todos los reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción de clic. La OPP se usar para alimentar a células cultivadas y se incorpora a proteínas durante la síntesis de proteínas activas. La adición de azida picolil Alexa Fluor™ 647 y los reactivos de reacción Click conduce a una ligadura quimioselectiva, o reacción de «clic», entre el tinte azida picolol y el alquino OPP, lo que permite que el análisis basado en imágenes detecte las proteínas modificadas.
La reacción de clic utiliza fracciones biortogonales (biológicamente únicas) para etiquetar con fluorescencia las células proliferantes, lo que ayuda a producir bajos fondos y alta sensibilidad de detección. Debido a las condiciones de reacción leves, los ensayos Click-iT™ Plus detectan los eventos de traducción de proteínas al mismo tiempo que permiten la preservación de la morfología celular, la unión de la faloidina marcada con fluorescencia y la señal fluorescente de la GFP.
A diferencia de la 35S-metionina utilizada en métodos tradicionales, la OPP no es un análogo de aminoácidos, por lo que puede añadirse directamente a las células en medios completos o utilizarse para determinar la síntesis de proteínas in vivo.
El kit contiene todos los componentes necesarios para etiquetar y detectar la OPP incorporada en proteínas recién traducidas en muestras de células adherentes. El kit incluye reactivos suficientes para etiquetar 25 cubreobjetos 18 mm × 18 mm usando 1 ml de tampón de reacción por prueba.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de la síntesis de proteínas mediante fluorescencia microscopía o imágenes de alto contenido. |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de síntesis de proteínas Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene: Reactivo Click-iT™ OPP, colorante de ácido pinacólico Alexa Fluor™, tampón de reacción Click-iT™ OPP, protector de cobre, aditivo de tampón de reacción Click-iT™, tampón de aumento de reacción Click-iT™ y tinción NuclearMask™ Blue. Almacenar entre 2 y 8 °C. Desecar y proteger de la luz. |
| Tipo de reactivo | Reactivo de etiquetado de proteínas Nascent |
| Línea de productos | Click-iT |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 647 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.