Learn More
Tamices moleculares, polvo, soporte catalizador, sodio y zeolita, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15683970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15683970 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15683970 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 334448100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Polvo, soporte catalizador, sodio y zeolita
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
CAS 63231-69-6
Forma física Polvo, soporte catalizador, sodio y zeolita
Número MDL MFCD00131613
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC Molecular sieves 13X