Learn More
Tamices moleculares 5A, polvo de <50 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10296980 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10296980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214815000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80€
    58.65€ / 500 g
    Ahorro 9.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 5A
Color Blanco
pH 10 to 10.8 (10% aq. suspension)
Envase Frasco de vidrio
Agua residual < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorción de agua > 23% (50%rH, 20°C, 24h)
Cantidad 500 g
CAS 69912-79-4
Forma física Polvo fino
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
Peso molecular (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701