Learn More
Tamices moleculares 5A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572601 500 g Frasco de vidrio 500 g
10451241 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197295000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69912-79-4
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 5A
Color Beige a gris o marrón
Nombre de nota 5A, 8 to 12 mesh
Densidad bruta 680 to 760g/L
Envase Frasco de vidrio
Agua residual 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Adsorción de agua 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.)
Cantidad 500 g
Forma física Gránulos
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano