Learn More
Tamices moleculares 5A, malla 4-8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10494335 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10494335 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10092600 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10494335 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197280025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69912-79-4
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 5A
Color Beige
Nombre de nota 5A, 4 to 8 mesh
Densidad bruta 660 to 780g/L
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 4 to 8 mesh
Agua residual 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Adsorción de agua 20% min.
Cantidad 2.5 kg
Forma física Gránulos