Learn More
Tamices moleculares 5A, malla 4-8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092600 500 g Frasco de vidrio 500 g
10494335 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197285000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69912-79-4
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 5A
Color Beige
Nombre de nota 5A, 4 to 8 mesh
Densidad bruta 660 to 780g/L
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas 4 to 8 mesh
Agua residual 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Adsorción de agua 20% min.
Cantidad 500 g
Forma física Gránulos