Learn More
Tamices moleculares, 5A, pellets de 3-4 mm (0,12-0,16 pulg) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357758 1 kg 1 Kg
11347758 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033551.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.48€
    101.65€ / 1 Kg
    Ahorro 24.83€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molecular sieves, 5A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. Pellets is used as an sorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69912-79-4
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 5A
Color Marrón
Nombre de nota 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 kg
Forma física Sedimento
Información de solubilidad Insoluble in water.