Learn More
Tamices moleculares, 5Å, sin secar; Honeywell™
Código de producto. 15692310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692310 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15602320 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2336761KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Polvo, sin secar
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69912-79-4
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 5Å
Nombre de nota Undried
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo
Fórmula lineal Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport