Learn More
Tamices moleculares, 5 Å, gránulos, 1,6 mm, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15613970 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15613970 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15613970 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3343161KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sedimentos, 1,6 mm
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, 5Å
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
CAS 69912-79-4
Forma física Sedimentos, 1,6mm
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Fórmula lineal Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número MDL MFCD00147627
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
Peso molecular (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701