Learn More
Tamices moleculares, 5Å, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15661850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661850 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15671850 5 kg Tambor con revestimiento interno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661850 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2086201KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Gránulos, malla de 8-12
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69912-79-4
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.14
Número MDL MFCD00147627
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 5Å
Tamaño de malla 8 to 12mesh
Envase Frasco de polietileno
Tamaño de poro 5 Å
Cantidad 1 kg
Forma física Gránulos
Fórmula lineal Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC Tamices moleculares 5A