Learn More
Tamices moleculares 4A, polvo de <50 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236940 25 g Frasco de plástico 25 g
10470871 500 g Frasco de plástico 500 g
10434415 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10698124 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
13408478 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10236940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-oxopentanoico
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 4A
Color Blanco a beige
Nombre de nota Powder, <50 micron
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Envase Frasco de plástico
Agua residual 3% max.
Adsorción de agua 18% max.
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Número MDL MFCD00131613
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.