Learn More
Tamices moleculares, 4A, pellets, diámetro: 3,2 mm, Solstice
Código de producto. 15673960 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15673960 5 kg Tambor con revestimiento interno 5 Kg
15663960 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3342945KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Sedimentos, 3,2 mm de diámetro
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-oxopentanoico
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, 4Å
Color Marrón
Densidad 2g/cm3
Envase Tambor con revestimiento interno
Tamaño de partículas Dia.: 3,2mm
Cantidad 5 kg
Forma física Sedimentos
Punto de fusión de 400 °C
Fórmula lineal Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport