Learn More
Tamices moleculares 4A, cilindros, 3,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Molecular sieves 4A |
| Color | Beige |
| Densidad bruta | 650 to 750g/L |
| Envase | Botella de vidrio |
| Agua residual | < 2% (900°C, 2 hrs.) |
| Adsorción de agua | > 20% (55% rH, 20°C) |
| Cantidad | 1 kg |
| Forma física | Probetas |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico |