Learn More
Tamices moleculares, 4A con indicador, microesferas -8+12 (ca 2 mm), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398337 250 g 250 g
11388337 1 kg 1 Kg
11378337 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032256.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Molecular sieves, 4 Å… is used to absorb molecules as large as butane. It is utilized for the separation of natural gas, liquefied petroleum gas (LPG) and alkenes. It finds application in the refining and purification of liquid and gases. It is also used for drying and purification of air, inert gases and solvents. It is actively involved to remove methanol, carbon dioxide and ammonia from fluid streams. It plays a vital role to remove heavy metal ions available in water. It is also used as a soap forming agent and as a detergent auxiliary. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-oxopentanoico
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 4A with indicator
Color Azul
Nombre de nota −8+12 (≈ 2mm) beads
Tamaño de malla −8+12 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 250 g
Forma física Microesferas -8+12
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molecular sieves, 4A with indicator, -8+12 (ca 2mm) beads
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride