Learn More
Tamices moleculares 4A, malla 10-18, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Molecular sieves 4A |
| Color | Beige |
| Densidad bruta | 680 to 760g/L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Agua residual | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
| Adsorción de agua | > 20% (50% rH, 20°C, 24 h) |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Gránulos |