Learn More
Tamices moleculares, 4 Å, 8 a 12 mallas, Solstice
Código de producto. 15651850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651850 5 kg 5 Kg
15641850 250 g 250 g
15631850 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651850 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2086045KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Gránulos, malla de 8-12
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-oxopentanoico
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 4 Å
Tamaño de malla 8 a 12 mallas
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport