Learn More
Tamices moleculares, 4Å , 4 a 8 mallas, Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves, 4 Å |
| Tamaño de malla | 4 to 8mesh |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |