Learn More
Tamices moleculares, 3A, polvo, TRC
Código de producto. 30467878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467878 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30467878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM489003500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 3A, Powder
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Cantidad 500 g
Sinónimo Zeolites, 3A, 3A Zeolites, 3ASDG, Baylith SG 232, HTMS 3A, LEK 2425, MS 3A, Mizuka Sieves 3A, Molecular Sieve 3A, Molsiv 3A, Purmol 3A, Purmol 3STH, S 136, Siliporite 3A, Siliporite NK 30, Siliporite NK 30AP, Sylobead 562CS, Tricat 3A, UOP-AS 5078, Z 3-02, Zeolum A 3
Fórmula InChI InChI=1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
SMILES O=[Si]([O-])[O-].O=[Si]([O-])[O-].[Al+3].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 202.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.89